CAS RN 65504-33-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Etil-4-nitrosopiperazina, TRC
CAS: 65504-33-8 Fórmula molecular: C6H13N3O Peso molecular (g/mol): 143.19 Sinónimo: Piperazine, 1-ethyl-4-nitroso- (9CI, ACI),1-Ethyl-4-nitrosopiperazine SMILES: CCN1CCN(CC1)N=O