accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHO

CAS RN 65355-32-0

IUPAC Nombre: 4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-carboxylic acid
Sinónimos: 4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 252.4
Fórmula molecular: C16H28O2
InChi Key: JXPGQFKJNKWDKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1CCC(CC1)C1CCC(CC1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados