CAS RN 652973-93-8
IUPAC Nombre:
4-chloro-N-(2-{[1-(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}cyclohexyl)benzamide
Sinónimos:
4-chloro-N-(2-{[1-(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}cyclohexyl)benzamide
Peso molecular (g/mol):
406.95
Fórmula molecular:
C25H27ClN2O
InChi Key:
YTFUQWWKTIWYEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(NC1CCCCC1NC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
1
–
4
de
4
resultados
1
Calhex 231, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tocris Bioscience™ Calhex 231 hydrochloride
CAS: 652973-93-8 Fórmula molecular: C25H27ClN2O
3
Calhex 231, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Calhex 231, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.