accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOClCl

CAS RN 65287-34-5

IUPAC Nombre: 2-chloropyridine-4-carbonyl chloride
Sinónimos: 2-chloropyridine-4-carbonyl chloride
Peso molecular (g/mol): 176
Fórmula molecular: C6H3Cl2NO
InChi Key: NPRZWOJTSGFSBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)C1=CC(Cl)=NC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados