accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOFFOHOFF

CAS RN 652-36-8

IUPAC Nombre: tetrafluorobenzene-1,4-dicarboxylic acid
Sinónimos: tetrafluoroterephthalic acid
Peso molecular (g/mol): 238.09
Fórmula molecular: C8H2F4O4
InChi Key: WFNRNCNCXRGUKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(C(O)=O)C(F)=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados