CAS RN 65195-53-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Abamectin A2a (>80%), TRC
CAS: 65195-53-1 Fórmula molecular: C49H76O15 Peso molecular (g/mol): 905.12 Sinónimo: Avermectin A2a SMILES: CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3CC(C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](OC)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C[C@H](O)[C@@H]1C