accessibility menu, dialog, popup

UserName

FBrFOOH

CAS RN 651027-00-8

IUPAC Nombre: 4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Sinónimos: 4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 237
Fórmula molecular: C7H3BrF2O2
InChi Key: NLLRAEQVOZOSBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(F)=C(Br)C(F)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados