CAS RN 65018-89-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
6-ciano-trans-3-bromo-3,4-dihidro-2,2-dimetil-2H-benzo-[b]-piran-4-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-ciano-trans-3-bromo-3,4-dihidro-2,2-dimetil-2H-benzo-[b]-piran-4-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
6-ciano-trans-3-bromo-3,4-dihidro-2,2-dimetil-2H-benzo-[b]-piran-4-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.