CAS RN 64967-90-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
11-Oxo-betametasona Dipropionato, TRC
CAS: 64967-90-4 Fórmula molecular: C28H35FO7 Peso molecular (g/mol): 502.57 Sinónimo: Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 9-fluoro-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (16β)- (9CI) Nombre IUPAC: [Propanoato [2-[(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-10,13,16-trimetil-3,11-dioxo-17-propanoiloxi-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetilo] propanoato SMILES: CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C