CAS RN 64936-82-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-sulfoglicolicolólico Sal Sódica, TRC
CAS: 64936-82-9 Fórmula molecular: C26 H41 N O7 S . 2 Na Peso molecular (g/mol): 557.65 Sinónimo: N-[(3α,5β)-24-Oxo-3-(sulfooxy)cholan-24-yl]glycine Disodium Salt Nombre IUPAC: disodio; 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-3-sulfonatooxi-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]pentanoil]amino]acetato SMILES: [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]