accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNONCH3NNH3CO

CAS RN 6493-06-7

IUPAC Nombre: 1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Sinónimos: lisofylline
Peso molecular (g/mol): 280.33
Fórmula molecular: C13H20N4O3
InChi Key: NSMXQKNUPPXBRG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)CCCCN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados