accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOCH3OOCH3OOCH3OOH3C

CAS RN 64913-16-2

IUPAC Nombre: 4,5,6-tris(acetyloxy)-2-methyloxan-3-yl acetate
Sinónimos: 4,5,6-tris(acetyloxy)-2-methyloxan-3-yl acetate
Peso molecular (g/mol): 332.31
Fórmula molecular: C14H20O9
InChi Key: QZQMGQQOGJIDKJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados