accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOHNH2(E/Z)

CAS RN 64893-54-5

IUPAC Nombre: N'-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide
Sinónimos: N'-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide
Peso molecular (g/mol): 186.21
Fórmula molecular: C11H10N2O
InChi Key: UHJICFSTOCFOND-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=NO)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados