CAS RN 646502-89-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-Ácido fluorobenzoico-d4, TRC
CAS: 646502-89-8 Fórmula molecular: C7 2H4 H F O2 Peso molecular (g/mol): 144.14 Sinónimo: Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-fluoro- (9CI),2-Fluorobenzoic Acid-d4,6-Fluorobenzoic-2,3,4,5-d4 acid,2-Fluorobenzoic-d4 Acid,2-Fluorobenzoic Acid-D4 Nombre IUPAC: 2,3,4,5-tetradeuterio-6-ácido fluorobenzoico SMILES: [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(F)c1[2H]
2
Ácido 2-fluorobenzoico-d4, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.