CAS RN 64550-88-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sinigrin Monohidrato, TRC
CAS: 64550-88-5 Fórmula molecular: C10H16KNO9S2.H2O Peso molecular (g/mol): 397.5 Sinónimo: β-D-Glucopyranose, 1-thio-, 1-[N-(sulfooxy)-3-butenimidate], monopotassium salt, monohydrate, (Z)- (9CI),Sinigrine potassium monohydrate,1-Thio-β-D-glucopyranose (Z)-1-[N-(sulfooxy)-3-butenimidate] monopotassium salt monohydrate Nombre IUPAC: potasio; [(E)-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]sulfanilbut-3-enilideneamino] sulfato; hidratar SMILES: O.[K+].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(=N/OS(=O)(=O)[O-])\CC=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O