accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONOH3CSH2NN(Z)

CAS RN 64485-88-7

IUPAC Nombre: ethyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetate
Sinónimos: ethyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetate
Peso molecular (g/mol): 229.25
Fórmula molecular: C8H11N3O3S
InChi Key: POBMBNPEUPDXRS-WDZFZDKYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(=N/OC)\C1=CSC(N)=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados