CAS RN 6443-90-9
IUPAC Nombre:
iodochlorane; pyridine
Sinónimos:
iodine monochloride; pyridine
Peso molecular (g/mol):
241.46
Fórmula molecular:
C5H5ClIN
InChi Key:
SYWWBJKPSYWUBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClI.C1=CC=NC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Complejo de cloruro de piridina-yodo, TRC
CAS: 6443-90-9 Fórmula molecular: C5H5N.ClI Peso molecular (g/mol): 241.46 SMILES: ClI.c1ccncc1