accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2OHO

CAS RN 644-90-6

IUPAC Nombre: 2-aminooctanoic acid
Sinónimos: (+-)-2-aminooctanoic acid dl-α-amino-n-caprylate dl-α-amino-n-caprylic acid
Peso molecular (g/mol): 159.23
Fórmula molecular: C8H17NO2
InChi Key: AKVBCGQVQXPRLD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCC(N)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados