CAS RN 64372-43-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Oxalato de hidrógeno de 3-[(1RS)-5-bromo-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.