CAS RN 642-04-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,3,5,6-tetrafenilpirazina, TRC
CAS: 642-04-6 Fórmula molecular: C28H20N2 Peso molecular (g/mol): 384.47 Sinónimo: 2,3,5,6-Tetraphenyl-1,4-pyrazine, Amaron, NSC 123074, Tetraphenylpyrazine Nombre IUPAC: 2,3,5,6-tetrafenilpirazina SMILES: c1ccc(cc1)c2nc(c3ccccc3)c(nc2c4ccccc4)c5ccccc5