accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3NNH2H2NNOOHO

CAS RN 641569-96-2

IUPAC Nombre: ethyl 3-[(diaminomethylidene)amino]-4-methylbenzoate; nitric acid
Sinónimos: ethyl 3-[(diaminomethylidene)amino]-4-methylbenzoate; nitric acid
Peso molecular (g/mol): 284.27
Fórmula molecular: C11H16N4O5
InChi Key: YQMZYKJPGMVZJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O[N+]([O-])=O.CCOC(=O)C1=CC(N=C(N)N)=C(C)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados