CAS RN 64113-91-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tert-Butil 2-Aminobenzoato, TRC
CAS: 64113-91-3 Fórmula molecular: C11H15NO2 Peso molecular (g/mol): 193.24 Nombre IUPAC: tert-butil 2-aminobenzoato SMILES: CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N