accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHOONCH3(R)NCH3(S)H3CH3CNHOONCH3(R)NCH3(S)H3COHSOHOO

CAS RN 64-47-1

IUPAC Nombre: bis((3aS,8aR)-1,3a,8-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,8H,8aH-pyrrolo[2,3-b]indol-5-yl N-methylcarbamate); sulfuric acid
Sinónimos: bis(physostigmine); sulfuric acid
Peso molecular (g/mol): 648.78
Fórmula molecular: C30H44N6O8S
InChi Key: YYBNDIVPHIWTPK-KYJQVDHRSA-N
SMILES: OS(O)(=O)=O.CNC(=O)OC1=CC=C2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)C2=C1.CNC(=O)OC1=CC=C2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)C2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados