CAS RN 638197-53-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-(acetilamino)-2-desoxi-3,4,6-tris-O-(fenilmetil)-D-glucitol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(acetilamino)-2-desoxi-3,4,6-tris-O-(fenilmetil)-D-glucitol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-(acetilamino)-2-desoxi-3,4,6-tris-O-(fenilmetil)-D-glucitol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.