CAS RN 6381-91-5
IUPAC Nombre:
calcium bis(1,3-dioxo-3H-1λ⁶,2-benzothiazol-1-olate) hydrate
Sinónimos:
calcium bis(1,3-dioxo-1λ⁶,2-benzothiazol-1-olate) hydrate
Peso molecular (g/mol):
422.44
Fórmula molecular:
C14H10CaN2O7S2
InChi Key:
XOCXGVIOTKFUSU-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
O.[Ca++].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12.[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
1
–
1
de
1
resultados
1
Sacarina Hidrato de Calcio (4:2:7), TRC
CAS: 6381-91-5 Fórmula molecular: 4 C7 H4 N O3 S . 2 Ca . 7 H2 O Peso molecular (g/mol): 934.97 Sinónimo: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, calcium salt, hydrate (4:2:7),1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, calcium salt, hydrate (4:7) (9CI),Calcium 1,2-benzisothiazolin-3-one 1,1-dioxide hydrate,Calcium o-benzolsulfimide hydrate,Calcium saccharin hydrate Nombre IUPAC: dicálcio; 1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-2-ID-3-Ona; Heptahidratado SMILES: O.O.O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12.O=C3[N-]S(=O)(=O)c4ccccc34.O=C5[N-]S(=O)(=O)c6ccccc56.O=C7[N-]S(=O)(=O)c8ccccc78