CAS RN 63800-01-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidroxilisilpiridinilina, TRC
CAS: 63800-01-1 Fórmula molecular: C18H28N4O8 Peso molecular (g/mol): 428.44 Sinónimo: 2-Amino-6-[4-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]-3-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-5-hydroxypyridinio]-2,3,4,6-tetradeoxy-L-erythro-Hexonic Acid Inner Salt,Pyridinoline Nombre IUPAC: 2-amino-6-[4-(2-amino-2-carboxietil)-3-(3-amino-3-carboxipropil)-5-hidroxipiridina-1-ium-1-il]-5-hidroxihexanoato SMILES: C1=C(C(=C(C=[N+]1CC(CCC(C(=O)[O-])N)O)O)CC(C(=O)O)N)CCC(C(=O)O)N