accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)(R)H3C(S)CH3(R)(R)H3C(S)OHCH3H3C(R)(R)CH3(R)(S)CH3

CAS RN 638-95-9

IUPAC Nombre: (3S,4aR,6aR,6bS,8aR,11R,12S,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-octamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicen-3-ol
Sinónimos: α-amyrin α-amyrine viminalol α-amyrenol urs-12-ene-3β-ol
Peso molecular (g/mol): 426.73
Fórmula molecular: C30H50O
InChi Key: FSLPMRQHCOLESF-SFMCKYFRSA-N
SMILES: C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados