accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOOOCl

CAS RN 638-56-2

IUPAC Nombre: 1-chloro-2-{2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethoxy}ethane
Sinónimos: tetraglycol dichloride
Peso molecular (g/mol): 231.11
Fórmula molecular: C8H16Cl2O3
InChi Key: ZCFRYTWBXNQVOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCOCCOCCOCCCl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados