accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClO

CAS RN 638-41-5

IUPAC Nombre: pentyl carbonochloridate
Sinónimos: pentyl carbonochloridate
Peso molecular (g/mol): 150.6
Fórmula molecular: C6H11ClO2
InChi Key: XHRRYUDVWPPWIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCOC(Cl)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados