accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3CH3C

CAS RN 638-10-8

IUPAC Nombre: ethyl 3-methylbut-2-enoate
Sinónimos: ethyl 3-methylbut-2-enoate
Peso molecular (g/mol): 128.17
Fórmula molecular: C7H12O2
InChi Key: UTXVCHVLDOLVPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C=C(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados