CAS RN 63675-87-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tien-3-il][4-metoxifenil]metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tien-3-il][4-metoxifenil]metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tien-3-il][4-metoxifenil]metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.