CAS RN 636-41-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metilpirol, TRC
CAS: 636-41-9 Fórmula molecular: C5H7N Peso molecular (g/mol): 81.12 Sinónimo: 2-Methyl-1H-pyrrole,NSC 81346,alpha-Methylpyrrole Nombre IUPAC: 2-metil-1H-pirol SMILES: Cc1ccc[nH]1