CAS RN 63590-64-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de Terazosina, TRC
CAS: 63590-64-7 Fórmula molecular: C19 H25 N5 O4 . H Cl Peso molecular (g/mol): 423.89 Sinónimo: Terazosin Nombre IUPAC: [4-(4-amino-6,7-dimetoxi-quinazolina-2-il)piperazina-1-il]-tetrahidrofurano-2-il-metanano; Cloruro SMILES: Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4