accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClHO

CAS RN 6358-06-1

IUPAC Nombre: 5-amino-2-chlorophenol
Sinónimos: 5-amino-2-chlorophenol
Peso molecular (g/mol): 143.57
Fórmula molecular: C6H6ClNO
InChi Key: JSCNCRWPXOTDDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados