CAS RN 63459-47-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido acético-1-13C-2,2,2-d3, TRC
CAS: 63459-47-2 Fórmula molecular: 13C C H D3 O2 Peso molecular (g/mol): 64.06 Sinónimo: Aci-Jel-1-13C,d3,E 260-1-13C,d3,Ethanoic Acid-1-13C,d3,Ethanoic Acid-1-13C,d3 Monomer,Ethylic Acid-1-13C,d3,Glacial Acetic-1-13C,d3 Acid,Methanecarboxylic Acid-1-13C,d3,NSC 111201-1-13C,d3,NSC 112209-1-13C,d3,NSC 115870-1-13C,d3,NSC 127175-1-13C,d3,NSC 132953-1-13C,d3,NSC 406306-1-13C,d3,Vinegar Acid-1-13C,d3 Nombre IUPAC: Ácido 2,2,2-trideuterioacético SMILES: [2H]C([2H])([2H])[13C](=O)O