CAS RN 63449-37-6
IUPAC Nombre:
ethyl 4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
Sinónimos:
ethyl 4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
Peso molecular (g/mol):
234.31
Fórmula molecular:
C10H18O4S
InChi Key:
QAUACNHILIEKFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)CCCSCC(=O)OCC