accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClN

CAS RN 634-47-9

IUPAC Nombre: 2-chloro-4-methylquinoline
Sinónimos: 2-chloro-4-methylquinoline
Peso molecular (g/mol): 177.63
Fórmula molecular: C10H8ClN
InChi Key: PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C2C=CC=CC2=NC(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados