CAS RN 63296-32-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Azidobenzoilhidrazida, TRC
CAS: 63296-32-2 Fórmula molecular: C7H7N5O Peso molecular (g/mol): 177.16 Nombre IUPAC: 4-azidobenzohidrazida SMILES: NNC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]