CAS RN 631-07-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac N-Desmetil Mefenitoína, TRC
CAS: 631-07-2 Fórmula molecular: C11 H12 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 204.23 Sinónimo: 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-,Hydantoin, 5-ethyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI),5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione,(RS)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione,5-Ethyl-5-phenylhydantoin,5-Phenyl-5-ethylhydantoin,Desmethylmephenytoin,Ethylphenylhydantoin,NSC 150466,NSC 33388,Nirvanol,Normephenytoin Nombre IUPAC: 5-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona SMILES: CCC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2