CAS RN 62928-11-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Iproplatino, TRC
CAS: 62928-11-4 Fórmula molecular: 2[C3 H9 N] . 2 [Cl] . Pt . 2[O H] Peso molecular (g/mol): 418.221 Sinónimo: Dichlorodihydroxybis(isopropylamine)platinum Nombre IUPAC: platino; propan-2-amina; dicloruro; Dihidróxido SMILES: [OH-].[OH-].[Cl-].[Cl-].[Pt].CC(C)N.CC(C)N