accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NFClNOOFFFNOO

CAS RN 62924-70-3

IUPAC Nombre: N-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]-N-ethyl-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Sinónimos: flumetralin
Peso molecular (g/mol): 421.73
Fórmula molecular: C16H12ClF4N3O4
InChi Key: PWNAWOCHVWERAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC1=C(F)C=CC=C1Cl)C1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados