CAS RN 6292-67-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Adípico de Monohidrazida, TRC
CAS: 6292-67-7 Fórmula molecular: C6H12N2O3 Peso molecular (g/mol): 160.17 Sinónimo: 1-Hydrazidehexanedioic Acid,Monohydrazide Hexanedioic Acid,NSC 9926 Nombre IUPAC: Ácido 6-hidrazinilo-6-oxohexanoico SMILES: NNC(=O)CCCCC(=O)O