accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 629-40-3

IUPAC Nombre: octanedinitrile
Sinónimos: octanedinitrile
Peso molecular (g/mol): 136.2
Fórmula molecular: C8H12N2
InChi Key: BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCCCCCCC#N
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (1)
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)