accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOBr

CAS RN 6287-90-7

IUPAC Nombre: methyl 11-bromoundecanoate
Sinónimos: methyl 11-bromoundecanoate
Peso molecular (g/mol): 279.22
Fórmula molecular: C12H23BrO2
InChi Key: HFNPVFKUZYCDIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCCCCCCCBr
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados