CAS RN 628-48-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido transglutacónico, TRC
CAS: 628-48-8 Fórmula molecular: C5H6O4 Peso molecular (g/mol): 130.1 Sinónimo: (E)-2-Pentenedioic Acid,(E)-Glutaconic Acid,trans-Glutaconic Acid,trans-Glutaconic Acid,(2E)-2-Pentenedioic acid Nombre IUPAC: Ácido (E)-pent-2-enedioico SMILES: OC(=O)C\C=C\C(=O)O