accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSeSeCH3

CAS RN 628-39-7

IUPAC Nombre: (ethyldiselanyl)ethane
Sinónimos: diselenide, diethyl
Peso molecular (g/mol): 216.07
Fórmula molecular: C4H10Se2
InChi Key: OMAWWKIPXLIPDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC[Se][Se]CC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados