accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 62796-65-0

IUPAC Nombre: 2,2',4,6-tetrachloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 2,2',4,6-tetrachlorobiphenyl
Peso molecular (g/mol): 291.98
Fórmula molecular: C12H6Cl4
InChi Key: VLLVVZDKBSYMCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(Cl)=C(C(Cl)=C1)C1=CC=CC=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados