accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHO

CAS RN 627-91-8

IUPAC Nombre: 6-methoxy-6-oxohexanoic acid
Sinónimos: hexanedioic acid, monomethyl ester
Peso molecular (g/mol): 160.17
Fórmula molecular: C7H12O4
InChi Key: UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)