CAS RN 6269-91-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metil-5-nitrobenzenosulfonamida, TRC
CAS: 6269-91-6 Fórmula molecular: C7H8N2O4S Peso molecular (g/mol): 216.21 Sinónimo: 5-Nitro-o-toluenesulfonamide,2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonamide,3-Aminosulfonyl-4-methylnitrobenzene,NSC 33880 Nombre IUPAC: 2-metil-5-nitrobenzenosulfonamida SMILES: Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-]