CAS RN 6265-73-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(2-hidroxietil)nicotinamida, TRC
CAS: 6265-73-2 Fórmula molecular: C8 H10 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 166.18 Sinónimo: 3-Pyridinecarboxamide, N-(2-hydroxyethyl)-,Nicotinamide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI,8CI),N-(2-Hydroxyethyl)-3-pyridinecarboxamide,3-(2-Hydroxyethyl)carbamoylpyridine,N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide,N-Nicotinoyl-2-aminoethanol,N-Nicotinoylethanolamine,NSC 33142,SG 86,Nicorandil amide Nombre IUPAC: N-(2-hidroxietil)piridina-3-carboxamida SMILES: OCCNC(=O)c1cccnc1